Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249 Cones
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 25/29
NS 29/32
NS 45/40
Packungsgröße:
pezzi 10
Beschreibung
- Cones
- Acc. to DIN 12249 form B
- Standard, conical ground cones
- Made of DURAN™ tubing
Spezifikation
Spezifikation
| Nessun giunto rastremato standard | NS 14/23 |
| Spessore (sistema metrico) parete | 1.5 mm |
| Diameter (Metric) Outer Tube | 13 mm |
| Materiale | Duran Glass |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur