Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249 Cones
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 25/29
NS 29/32
NS 45/40
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Cones
- Acc. to DIN 12249 form B
- Standard, conical ground cones
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Nessun giunto rastremato standard | NS 12/21 |
| Spessore (sistema metrico) parete | 1.5 mm |
| Diameter (Metric) Outer Tube | 10 mm |
| Materiale | Duran Glass |