Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249 Socket
Codice prodotto. 10625231
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 25/29
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10625231
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01100110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Sockets
  • Acc. to DIN 12249 form E
  • DIN standard
  • Conical ground sockets
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Nessun giunto rastremato standard NS 10/19
Spessore (sistema metrico) parete 1.5 mm
Diameter (Metric) Outer Tube 13 mm
Materiale Duran Glass