Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249 Socket
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 25/29
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Sockets
- Acc. to DIN 12249 form E
- DIN standard
- Conical ground sockets
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Nessun giunto rastremato standard | NS 10/19 |
| Spessore (sistema metrico) parete | 1.5 mm |
| Diameter (Metric) Outer Tube | 13 mm |
| Materiale | Duran Glass |