Learn More
Eppendorf™ Adapter For 100mL Rectangular Bucket Rotor A-4–44
Codice prodotto. 10256861 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
7 to 17 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10256861
Marca: Eppendorf™ 5804754000
Designed for use with Eppendorf Rotor A-4-44
  • Adapter
  • For 6 round-bottom tubes 7 to 17mL,
  • For 100 mL rectangular bucket in Rotor A-4-44
  • Set of 2 pcs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Capacità 7 to 17 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 100mL Rectangular Bucket Rotor A-4–44
Dimensione foro (sistema metrico) 17.5 mm
No. of Places 24
Da utilizzare con (applicazione) Standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes
N. per confezione 2 Pack