Learn More
Eppendorf™ Adapter For Eppendorf™ Angular Rotor
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 to 2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Adapter
- For 1 cryo containers (max. dia.: 13mm) or lidded centrifugation tubes (dia.: 12.2mm), max. length 50mm
- For Rotor F-45-18-17-Cryo
- Set of 6 pieces
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Tipo di provetta | Cryotube |
| Capacità | 1 to 2 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf Angular Rotor |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 13 mm |
| No. of Places | 1 |
| N. per confezione | 6 Pack |