Learn More
Eppendorf™ Adapter for Mirco Test Tube
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1.5 to 2 mL micro test tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- 2 pieces
- Adapter
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1.5 to 2 mL micro test tubes |
| Descrizione | For Rotor S-4xUniversal |
| N. per confezione | 2 |