Learn More
Dostmann Electronic Adattatore
Click to view available options
Tipo di sonda:
Tipo K
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Adapter DIN connector to type K miniature connector
- Adapter for connecting type K probes with miniature connector on P600/T900-series
- Dimensions:100 mm cable length
- Weight: 25 g
Specifica
Specifica
| Tipo di sonda | Tipo K |
| Product Type | Spina dell'adattatore |