Learn More
BRAND™ Polypropylene Adapter for Pipette Tips
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
For use with 100μL pipette tips
Descrizione
- Polypropylene construction
- For 100μL pipette tips
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo | Tip Adapter |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 100μL pipette tips |