Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor T-60-11
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.4 mL
1.5 to 2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- High capacity for 60 × 1.5/2.0mL tubes
- Max. speed: 16,400 × g (14,000 rpm)
- Horizontal centrifugation for pellet formation at tube bottom
- Ideal for low sample quantities
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Tipo di provetta | Eppendorf |
| Capacità | 1.5 to 2 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotor T-60-11 |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 11 mm |
| Vasi per adattatore | 10 Reaction |
| No. of Places | 60 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Low sample quantities |
| N. per confezione | 6 Pack |