Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
8 x 30 mL Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for S-4-104, S-4x750, S-4x1000 rotor buckets
- Accepts 8 x 30 mL conical tubes
Specifica
Specifica
| Tipo di provetta | Conical |
| Capacità | 8 x 30 mL Tubes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | S-4-104, S-4x750, S-4x1000 rotors and buckets |
| Vasi per adattatore | 8 |
| No. of Places | 8 |
| N. per confezione | 2/Pk. |
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Share a Content Correction