Learn More
Eppendorf™ Adapter S-4x Universal Rotor Large
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 x 250 Conical Bottle
24 x 14 mL Round Bottom Tubes
28 x 9 mL Round Bottom Tubes
3 x Micro-fluidic Cards
7 x 50 mL Conical, Skirted Tubes
92 x 1.5/2.0 Microtubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Suitable for S-4xUniversal-Large rotor buckets
- Accommodates selected array of tubes, bottles, or cards
Specifica
Specifica
| Tipo di provetta | Conical Bottle |
| Capacità | 1 x 250 Conical Bottle |
| Max. Tube Diameter | 62 mm |
| Max. Tube Length | 171 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | S-4xUniversal-Large |
| Vasi per adattatore | 1 |
| No. of Places | 1 |
| N. per confezione | 2/Pk. |