Learn More
Eppendorf™ Adapter S-4x Universal Rotor Large
Codice prodotto. 15718409 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 x 250 Conical Bottle
24 x 14 mL Round Bottom Tubes
28 x 9 mL Round Bottom Tubes
3 x Micro-fluidic Cards
7 x 50 mL Conical, Skirted Tubes
92 x 1.5/2.0 Microtubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 15718409
Marca: Eppendorf™ 5920751000
Facilitates the use of specific sizes, shapes, and numbers of vessels in rotor buckets for S-4xUniversal-Large rotor.
  • Suitable for S-4xUniversal-Large rotor buckets
  • Accommodates selected array of tubes, bottles, or cards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di provetta Round Bottom
Capacità 24 x 14 mL Round Bottom Tubes
Max. Tube Diameter 17.5 mm
Max. Tube Length 123 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) S-4xUniversal-Large
Vasi per adattatore 24
No. of Places 24
N. per confezione 2/Pk.