Learn More
Eppendorf™ Adapter for S-4x1000 Rotor High-Capacity Bucket
Codice prodotto. 15788389 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
52 x 5 mL Round Bottom Tubes (FACS)
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15788389
Marca: Eppendorf™ 5920724002
Facilitates the use of specific sizes, shapes, and numbers of vessels in S-4x1000 rotor high-capacity buckets.
  • Suitable for S-4x1000 rotor high-capacity buckets
  • Accommodates selected array of tubes or bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di provetta Round Bottom (FACS)
Capacità 52 x 5 mL Round Bottom Tubes (FACS)
Max. Tube Diameter 12 mm
Max. Tube Length 106 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) S-4X1000 rotor high-capacity buckets
Vasi per adattatore 52
No. of Places 52
N. per confezione 2/Pk.