Learn More
Buerkle™ Set di adattatori Burkle™ Pump-It™ per pompe per fusti Pump-It
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
Per pompa per barattoli Pump-it™
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Thread adapter set for Pump-it canister pump, consisting of: Adapter outer/outer, 2 in. coarse Mauser - 64mm (BSI), green; Adapter outer/outer, 2 in. coarse TriSure - 64mm (BSI), brown; Adapter outer/outer, 2 in. BSP - 64mm (BSI), blue; Adapter outer/inner, 64mm (BSI) - DIN 60, black; Adapter outer/inner, 64mm (BSI) - DIN 51, black.
- Adapter outer/outer, 2 in. coarse Mauser - 64mm (BSI), green
- Adapter outer/outer, 2 in. coarse TriSure - 64mm (BSI), brown
- Adapter outer/outer, 2 in. BSP - 64mm (BSI), blue
- Adapter outer/inner, 64mm (BSI) - DIN 60, black
- Adapter outer/inner, 64mm (BSI) - DIN 51, black
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Per pompa per barattoli Pump-it™ |
| Include | Adattatore esterno/esterno, mauser 2 in. grezzo- 64 mm (BSI), verde, adattatore esterno/esterno, TriSure 2 in. grezzo - 64 mm (BSI), marrone, adattatore esterno/esterno, 2 in. BSP - 64 mm (BSI), blu, adattatore esterno/interno, 64 mm (BSI) - DIN 60, nero, adattatore esterno/interno, 64 mm (BSI) |
| Tipo | Set adattatori Pump-it™ |