Learn More
Fisherbrand™ Adapters for Fisherbrand™ accuSpin™ 4-Place Rotor with Rectangular Bucket
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di contenitore:
Bottle
Colore:
Brown
Gray
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Fit in rectangular bucket 13-100-587 for swinging bucket rotor 13-100-584; also can be used in sealed rotor 13-100-589.
Order Info
Adapters are sold individually. Order correct quantity to outfit rotor. Other adapter sizes are available online.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | accuSpin 1/1R 4-Place Rotor |
| Colore | Gray |
| Tipo di contenitore | Bottle |