Learn More
Fisherbrand™ Adattatori per rotore a 6 posizioni ad angolo fisso Fisher Scientific™ accuSpin™ 400
Codice prodotto. 10658612 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rotore 400 a 6 posti e angolo fisso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10658612
Marca: Fisherbrand™ 75003095
Edge
For use with fixed-angle rotor 13-100-559.
Adapters are sold individually. Order the correct quantity to outfit rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di provetta Conical
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotore 400 a 6 posti e angolo fisso
Dimensioni provetta 15 mL