Learn More
Eppendorf™ Adapters For 100mL Rectangular Bucket
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.2 to 5 mL
1.5 to 2 mL
15 mL
18 to 120 mL
18 to 30 mL
2.6 to 7 mL
3 to 15 mL
30 to 50 mL
50 mL
50 to 75 mL
7 to 18 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Adapters for rectangular buckets
- For use with Rotor A-4-44
- Available in a variety of sizes for a wide range of applications
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Capacità | 50 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 100mL Rectangular Bucket |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 31 mm |
| No. of Places | 4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes |
| N. per confezione | 2 Pack |