Learn More
Eppendorf™ Adapters For 100mL Rectangular Bucket
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.2 to 5 mL
1.5 to 2 mL
15 mL
18 to 120 mL
18 to 30 mL
2.6 to 7 mL
3 to 15 mL
30 to 50 mL
50 mL
50 to 75 mL
7 to 18 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Beskrivning
- Adapters for rectangular buckets
- For use with Rotor A-4-44
- Available in a variety of sizes for a wide range of applications
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo | Adapter |
| Capacità | 18 to 30 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 100mL Rectangular Bucket |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 26 mm |
| No. of Places | 8 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes |
| N. per confezione | 2 Pack |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering