Learn More
Eppendorf™ Adapters For 100mL Rectangular Bucket
Codice prodotto. p-8003411 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.2 to 5 mL
1.5 to 2 mL
15 mL
18 to 120 mL
18 to 30 mL
2.6 to 7 mL
3 to 15 mL
30 to 50 mL
50 mL
50 to 75 mL
7 to 18 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10266861
Marca: Eppendorf™ 5804750004
For use with Eppendorf Tubes
  • Adapters for rectangular buckets
  • For use with Rotor A-4-44
  • Available in a variety of sizes for a wide range of applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Capacità 1.2 to 5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 100mL Rectangular Bucket
Dimensione foro (sistema metrico) 11 mm
No. of Places 56
Da utilizzare con (applicazione) Standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes
N. per confezione 2 Pack