Learn More
Eppendorf™ Adattatori per cestello da 400 ml
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
2.6 to 5 mL
400 mL
50 mL
7 to 17 mL
Tipo di provetta:
Flat
Provetta conica
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Two adapters per pack
- Compatible with conical or flat tubes and buckets for Eppendorf rotors
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Tipo di provetta | Flat |
| Capacità | 400 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 400mL Bucket |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 81 mm |
| No. of Places | 4 |
| N. per confezione | 2 Pack |