Learn More
Eppendorf™ Adapters for Rectangular Buckets in A-4-81 Rotor
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 mL
180 to 250 mL
2.6 to 7 mL
3 to 15 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Rotor adapters
- For rectangluar buckets
- Available in a wide range of sizes to suit various applications
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Tipo di provetta | Round Bottom |
| Capacità | 3 to 15 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 500mL Rectangular Bucket for Rotor A-4-81 |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 16 mm |
| No. of Places | 64 |
| N. per confezione | 2 Pack |