Learn More
Eppendorf™ Adapters for Rectangular Buckets in A-4-81 Rotor
Codice prodotto. p-8003413 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 mL
180 to 250 mL
2.6 to 7 mL
3 to 15 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11830242
Marca: Eppendorf™ 5810722004
Add flexibility to A-4-81 Rotor for Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R with these adapters
  • Rotor adapters
  • For rectangluar buckets
  • Available in a wide range of sizes to suit various applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Tipo di provetta Conical
Capacità 15 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 400mL Rectangular Bucket for Rotor A-4-81
Dimensione foro (sistema metrico) 17.5 mm
No. of Places 48
N. per confezione 2 Pack