Learn More
Eppendorf™ Adapters For 85mL Round Bucket
Codice prodotto. 11568683 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 to 1.4 mL
15 mL
2 to 7 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11568683
Marca: Eppendorf™ 5702723002
Specifica
Tipo Adapter
Tipo di provetta Conical Falcon
Capacità 15 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 85mL round bucket
Dimensione foro (sistema metrico) 17.2 mm
No. of Places 2
N. per confezione 2 Pack