Learn More
Eppendorf™ Adapters For Eppendorf™ Rotor A-4-81
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.5 to 2 mL
2.6 to 5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Adapters
- For Eppendorf™ Rotor A-4-81
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Tipo di provetta | Flat |
| Capacità | 2.6 to 5 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotor A-4-81 Eppendorf |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 11 mm |
| No. of Places | 80 |
| N. per confezione | 2 Pack |