Learn More
Eppendorf™ Adapters For Eppendorf™ Rotor A-4-81
Codice prodotto. p-8003416 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.5 to 2 mL
2.6 to 5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11883422
Marca: Eppendorf™ 5810745004
Add flexibility to Eppendorf Centrifuges with these rotor adapters
  • Adapters
  • For Eppendorf™ Rotor A-4-81
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Tipo di provetta Flat
Capacità 1.5 to 2 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotor A-4-81 Eppendorf
Dimensione foro (sistema metrico) 11 mm
No. of Places 80
N. per confezione 2 Pack