Learn More
Eppendorf™ Adattatori per rotore conico ad angolo fisso Falcon™
Codice prodotto. p-8003418 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10003181
Marca: Eppendorf™ 5804776003
Use these adaptors with Fixed-Angle Conical Falcon™ Rotors.
  • Set of 2 adaptors
  • Compatible with Rotor F-34-6-38
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adattatore
Tipo di provetta Falcon conico
Capacità 15 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per rotore ad angolo fisso
Dimensione foro (sistema metrico) 17 mm
No. of Places 6
N. per confezione Confezione da 2