Learn More
Eppendorf™ Adapters For Fixed-Angle Rotor
Codice prodotto. 10428991 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.5 to 2 mL
20 to 30 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10428991
Marca: Eppendorf™ 5804773004
Add flexibility to Eppendorf Centrifuges with these rotor adapters
  • Adapters
  • For Eppendorf™ Fixed Angle Rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Capacità 20 to 30 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fixed angle rotor
Dimensione foro (sistema metrico) 26 mm
No. of Places 6
N. per confezione 2 Pack