Learn More
Eppendorf™ Adapters For Fixed-Angle Round Bottom Rotor
Codice prodotto. 10053311 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 to 18 mL
5 mL
7 to 15 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10053311
Marca: Eppendorf™ 5804771001
Add flexibility to Eppendorf Centrifuges with these rotor adapters
  • Adapters
  • For Eppendorf™ Fixed Angle Round-Bottom Rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Tipo di provetta Round Bottom
Capacità 7 to 15 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fixed angle rotor
Dimensione foro (sistema metrico) 16 mm
No. of Places 16
N. per confezione 2 Pack