Learn More
Eppendorf™ Adapters For Oak Ridge Tubes
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
10 mL
16 mL
30 mL
35 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Adapters
- For Eppendorf™ Oak Ridge Tubes
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Tipo di provetta | Oak Ridge |
| Capacità | 16 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 16mL Oak Ridge Tubes |
| N. per confezione | 2 Pack |