Learn More
Eppendorf™ Adapters For Rectangular Bucket in Rotor A-4-38
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 mL
20 mL
25 mL
5 to 7 mL
9 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Adapter for Rotor A-4-38
- For centrifugation of blood collection tubes or 15/50 mL conical tubes
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Tipo di provetta | Standard |
| Capacità | 25 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rectangular bucket in Rotor A-4-38 |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 24 mm |
| No. of Places | 8 |
| N. per confezione | 2 Pack |