Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapters with NS Stopcock, Bent
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Adapters with NS socket
- Bent glass olive (90°) and NS stopcock with solid glass plug
- Bore: 2,5 mm
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Include | Bent glass olive (90°) |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| N. giunto rastremato standard | NS 29/32 |