Learn More
Eppendorf™ Adapters for Rotors, 5.0mL and 15mL
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
ForEppendorf Tubes 5.0mL and 15mL, set of 2 pcs.
Specifica
Specifica
| Tipo | MTP, DWP, PCR Plates |
| Capacità | 50 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | for Eppendorf Tubes™ 5.0mL and 15mL |