Learn More
Eppendorf™ Adapters, set of 2
Codice prodotto. 15708389 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
5.0 and 15 mL Eppendorf Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15708389
Marca: Eppendorf™ 5920711008
Designed for use with Eppendorf rotors
for 50mL, set of 2 pcs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo for Eppendorf Tubes™ 5.0mL and 15mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5.0 and 15 mL Eppendorf Tubes