Learn More
Eppendorf™ Adattatori per provette e sistemi di campionamento del sangue standard in cestelli rotondi da 85 ml
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.5 to 2 mL
15 mL
2.6 to 7 mL
25 mL
85 mL
9 to 15 mL
Tipo di provetta:
Conical Falcon
Eppendorf
Fondo rotondo
Monovette
Oak Ridge
Standard
Vacutainer
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Adapter for Rotor A-4-38
- For centrifugation of blood collection tubes or conical tubes
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Tipo di provetta | Conical Falcon |
| Capacità | 15 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Round bucket in Rotor A-4-38 |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 17 mm |
| No. of Places | 4 |
| N. per confezione | 2 Pack |