Learn More
Eppendorf™ Adattatori per provette e sistemi di campionamento del sangue standard in cestelli rotondi da 85 ml
Codice prodotto. 11512215 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.5 to 2 mL
15 ml
2.6 to 7 mL
25 mL
85 mL
9 to 15 mL
Tipo di provetta:
Conical Falcon
Eppendorf
Fondo rotondo
Monovette
Oak Ridge
Standard
Vacutainer
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11512215
Marca: Eppendorf™ 5702719005
Wide variety of adapters for all blood collection tubes and cell culture tube types
  • Adapter for Rotor A-4-38
  • For centrifugation of blood collection tubes or conical tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Tipo di provetta Vacutainer
Capacità 2.6 to 7 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Round bucket in Rotor A-4-38
Dimensione foro (sistema metrico) 12 mm
No. of Places 20
N. per confezione 2 Pack