Learn More
Thermo Scientific™ Adapters for Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 Rotor and MicroClick 24 x 2 Rotor
Codice prodotto. 15173263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.2 mL
0.25 mL
0.5 mL
Tipo di provetta:
Microtube
PCR
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 15173263
Marca: Thermo Scientific™ 75005754
PCR Tube and Microtube Adapters
Adapters for Thermo Scientific MicroClick 30 x 2 Rotor and MicroClick 24 x 2 Rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotor Adapter
Tipo di provetta Microtube
Capacità 0.25 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) MicroClick 30 x 2 and MicroClick 24 x 2 rotor
Dimensioni provetta 0.25 mL