Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-1000
Codice prodotto. p-4765208 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
100 x 9/10 mL
150 to 300 mL Small Blood Bags
164 x 4.5/6 mL
20 x 50 mL
4 x 1,000 ml
4 x 250 ml
4 x 500 mL
4 x 6 ml standard o 4 x 2 ml Deep-Well
4 x 750mL
48 x 50 mL
8 x 250 ml
96 x 15 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura):
4.5/6mL Blood Collection Tube
500mL Nalgene Bottle
50mL Double Biocontainment Vessel for 50mL Conical Tube (can be combined with ClickSeal lids)
50mL Thermo Scientific Nalgene Oak Ridge Tube
750 mL Polypropylene Wide-Mouth Bio-Bottle and any TX-750 Round adapter
9/10mL Blood Collection Tube
Bio-Bottle 1000 ml
Bottiglia Corning 500 ml
Bottiglia Thermo Scientific™ Nalgene™ da 250 ml
Bottiglia conica da 250 ml Corning™ o bottiglia da 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ o bottiglia conica da 175 ml Thermo Scientific™ Nalgene™
Provetta a fondo conico da 15 ml
Small bag/cell culture bags 4 x 2 bags (< 350mL)
Supporti per micropiastre
Dimensione della confezione:
4 sets
Pezzo
pezzi 2
pezzi 4
Codice prodotto. 15151826
Marca: Thermo Scientific™ 75003697
L'assortimento di adattatori offre una flessibilità sorprendente
An assortment of adapters for outstanding flexibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 100 x 9/10 mL
Max. Tube Diameter 17 mm
Max. Tube Length 110 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 9/10mL Blood Collection Tube