Learn More
Eppendorf™ Adaptor
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filo:
38 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Adapter |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottle thread |
| Quantità | 1 Ea. |
| Dimensioni filo | 38 mm |