missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ ADARB1 (Human) Recombinant Protein

Codice prodotto. 16171261
Click to view available options
:
Quantity: 2 μg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16171261

Marca: Abnova™ H00000104P01.2ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human ADARB1 full-length ORF ( NP_056648.1, 1 a.a. - 741 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: MDIEDEENMSSSSTDVKENRNLDNVSPKDGSTPGPGEGSQLSNGGGGGPGRKRPLEEGSNGHSKYRLKKRRKTPGPVLPKNALMQLNEIKPGLQYTLLSQTGPVHAPLFVMSVEVNGQVFEGSGPTKKKAKLHAAEKALRSFVQFPNASEAHLAMGRTLSVNTDFTSDQADFPDTLFNGFETPDKAEPPFYVGSNGDDSFSSSGDLSLSASPVPASLAQPPLPVLPPFPPPSGKNPVMILNELRPGLKYDFLSESGESHAKSFVMSVVVDGQFFEGSGRNKKLAKARAAQSALAAIFNLHLDQTPSRQPIPSEGLQLHLPQVLADAVSRLVLGKFGDLTDNFSSPHARRKVLAGVVMTTGTDVKDAKVISVSTGTKCINGEYMSDRGLALNDCHAEIISRRSLLRFLYTQLELYLNNKDDQKRSIFQKSERGGFRLKENVQFHLYISTSPCGDARIFSPHEPILEGSRSYTQAGVQWCNHGSLQPRPPGLLSDPSTSTFQGAGTTEPADRHPNRKARGQLRTKIESGEGTIPVRSNASIQTWDGVLQGERLLTMSCSDKIARWNVVGIQGSLLSIFVEPIYFSSIILGSLYHGDHLSRAMYQRISNIEDLPPLYTLNKPLLSGISNAEARQPGKAPNFSVNWTVGDSAIEVINATTGKDELGRASRLCKHALYCRWMRVHGKVPSHLLRSKITKPNVYHESKLAAKEYQAAKARLFTAFIKAGLGAWVEKPTEQDQFSLTP

Specifica

Numero di accesso NP_056648.1
ID gene (immissione) 104
Nome adenosine deaminase, RNA-specific, B1 (RED1 homolog rat)
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 2 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene ADAR2, ADAR2a, ADAR2a-L1, ADAR2a-L2, ADAR2a-L3, ADAR2b, ADAR2c, ADAR2d, ADAR2g, DRABA2, DRADA2, RED1
Simbolo del gene ADARB1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato