Learn More
Cytiva ADCF-MAb Media
Codice prodotto. 10788134
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
6 x 1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10788134 500 mL 500mL
10094723 6 x 1000 mL pezzi 6
10397042 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10788134 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30349.01
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Increase process yields for the manufacture of monoclonal antibodies (MAbs) with HyClone™ ADCF-MAb Media, a protein-free media containing no animal-derived components.
  • ADCF
  • Metabolically designed for high cell yield and monoclonal antibody production
  • Allows for direct or sequential adaptation
  • Component traceability
  • Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
  • Contains L-glutamine and Poloxamer 188
  • Formulations without L-glutamine support the GS gene expression system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Product Type ADCF-mAb Liquid Medium
Sterilization Method 0.2 μm Sterile-filtered
Con additivi Glutamine, Poloxamer 188, HEPES, Sodium Bicarbonate
Senza additivi No Protein, No Phenol Red
Quantità 500 mL
Certificazione/Conformità cGMP
Content And Storage 2° to 8°C, away from light
Descrizione with L-Glutamine