Learn More
Memmert™ Additional Stainless Steel Grid for SN110, Reinforced Chamber Option
Codice prodotto. 17508455 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SN110 Sterilizer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17508455
Marca: Memmert™ SN110E29767
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Additional grid features a sturdy stainless steel construction.
  • Reinforced
  • Stainless Steel
  • Electropoloished
  • Max. loading 60 kg
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SN110 Sterilizer
Product Type Reinforced Grid
Materiale Stainless Steel