Learn More
Miele Professional™ Additional Suction Lance PLW8636 APLW 887
Codice prodotto. 30533217 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Filter
Dimensione della confezione:
1 foglio
Codice prodotto. Product Type unitSize
30533217 Filter 1 foglio
1 options
Codice prodotto. 30533217
Marca: Miele Professional™ 12426920
Suction lance for external canisters for PLW 8636
  • Suction lance for external canisters for PLW 8636
  • For 10 - 20 L canisters, positioned outside the machine
  • The suction lance features level detection
  • Installed by Customer Service
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Filter
Da utilizzare con (apparecchiatura) Washer-Disinfectors
Quantità 1 Ea.