Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adefovir dipivoxil
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Formato | Powder |
| Peso molecolare | 501.47 |
| Product Type | Adefovir dipivoxil |
| Sorgente | synthetic source |
| Content And Storage | Freezer -20°C |
| Saggio | 98.0 to 102.0 % (Titration with HClO4) |
| Shipping Condition | normal conditions |
| Quantità | 1 g |
| Colore | White to almost white |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Adefovir dipivoxil
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Adefovir dipivoxil