Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 99+%
Codice prodotto. 10144900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
Codice prodotto. 10144900
Marca: Thermo Scientific Chemicals 225805000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 60-92-4 | C10H12N5O6P | 329.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-92-4
Formula molecolare C10H12N5O6P
Molecular Weight (g/mol) 329.21
Numero MDL MFCD00005845
InChI Key IVOMOUWHDPKRLL-YPLCUDRINA-N
Sinonimo camp, cyclic amp, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 3',5'-cyclic amp, adenosine 3',5'-phosphate, adenosine 3',5'-cyclophosphate, cyclic 3',5'-amp, adenosine cyclic monophosphate, adenosine-3',5'-cyclophosphate, cyclic adenosine monophosphate
PubChem CID 6076
ChEBI CHEBI:17489
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate
Absorbance lambda max. 260nm,pH 7,0.77 to 0.83 (A250/A260),0.13 to 0.19 (A280/A260)
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 260.0°C
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Beilstein 26, IV, 3618
Indice di Merck 15, 2701
Rotazione specifica − 53.70
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50mg/mL
IUPAC Name (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-aminopurin-9-yl)-2-hydroxy-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-ol
Peso formulazione 329.2
Percent Purity 99+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Adenosine 3'-,5'-cyclic monophosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.