Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosine, 99+%
Codice prodotto. 10071860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10071860
Marca: Thermo Scientific Chemicals 164040050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 58-61-7 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-61-7
Formula molecolare C10H13N5O4
Molecular Weight (g/mol) 267.25
Numero MDL MFCD00005752
InChI Key OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Sinonimo adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Adenosine
Absorbance 0.76 to 0.80 (A250/A260),0.14 to 0.16 (A280/A260)
Punto di fusione 233.0°C to 238.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% (105°C, 2 hrs) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 26, V,16, 335
Indice di Merck 15141
Rotazione specifica − 60.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Spettrofotometria 98.0 to 102% (lambda max. 259nm,pH 7) molar absorptivity 15400+/-2% ,on dry basis
Trasmittanza 98% (c=0.5, H2O, 430nm) 1cm cell min.
Peso formulazione 267.23
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder