Learn More
Soluzione tampone pH 10.00, con codice colore blu
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11758465 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 ml
pH:
4
7
10
Dimensione della confezione:
500mL
Pezzo
Codice prodotto. 11758465
Marca: Reagecon 104000C
Edge
Soluzioni tampone pH codificate a colori per un semplice utilizzo. I tamponi pH ad alta risoluzione Reagecon™ codificati a colori sono testati a 20°C o a 25°C. Sono certificati e tracciabili in conformità agli standard NIST.
  • Colored pH Buffer Solutions
  • High Resolution
  • Tested at 20°C or 25°C 
  • Certified by Reagecon’s ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
  • NIST traceable
  • Presented in various pack sizes
Specifica
Punto di fusione 0 °C
Colore Rosso
pH 4
Forma fisica Liquid
Quantità 500 ml
Odore Caratteristica
Informazioni di solubilità Fully miscible in water