Descrizione
- Colored pH Buffer Solutions
- High Resolution
- Tested at 20°C or 25°C
- Certified by Reagecon’s ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
- NIST traceable
- Presented in various pack sizes
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 0 °C |
| Colore | Blu |
| pH | 10 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 ml |
| Odore | Caratteristica |
| Informazioni di solubilità | Fully miscible in water |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BUFFER SOLUTION pH 10.000 ± 0.010 @ 20°C
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: Boric Acid, DisodiumSalt