Learn More
ITW Chemische Produkte™ CleanStep™ Adhesive Cleanroom Mats
Per ridurre la contaminazione in aree ad alta frequentazione. I tappetini adesivi per camera sterile ITW Chemische CleanStep™ sono realizzati con 30 o 60 strati. Ciascun foglio rimovibile presenta un rivestimento adesivo uniforme concepito per intrappolare le particelle ed evitarne il trasferimento.
Marca:  ITW Chemische Produkte™ AMA184682G
189.94 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11565325
  • 214.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Designed to capture particulates from foot and wheel borne traffic prior to entry into cleanrooms or controlled environments
  • Provide a portable contamination control solution
  • Can be used with or without frames (sold separately)
  • Contain anti-microbial preservatives that prevent microbial growth
  • Consistent adhesive coating on each layer of 30 and 60 layer mats
  • Possible applications include cleanroom and critical environment entry points, gowning rooms or anterooms in the semiconductor, biotechnology, medical device, pharmaceutical processing, aerospace, and automotive markets
Specifica
Specifica
18 x 46 in. (46 x 117 cm)
Gray
60 layer
Polyethylene