Learn More
Adipic acid, 99%
Codice prodotto. 10132320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10132320 500 g Plastic bottle 500g
10090550 1 kg Plastic bottle 1kg
10538280 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10454745 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10132320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102815000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 124-04-9 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-04-9
Formula molecolare C6H10O4
Molecular Weight (g/mol) 146.142
Numero MDL MFCD00004420
InChI Key WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
IUPAC Name hexanedioic acid
SMILES C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Adipic acid
Punto di fusione 151.0°C to 153.0°C
Punti di ebollizione 337.0°C
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 196°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare HO2C(CH2)4CO2H
Beilstein 02, 649
Fieser 01,15
Indice di Merck 15, 150
Peso formulazione 146.14
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Adipic acid